Learn More
Fisherbrand™ Navicella per pesata antistatica a losanga in polistirene
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
30 mL
100 mL
Colore:
Bianco
Black
Nero
Forma:
Rombo; A losanghe
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Features a diamond shape that easily flexes for accurate pouring
- Wide, flat bottom helps resist tipping
- Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols and bases
- Temperature range -10 to 70°C
- Antistatic surface to ensure complete sample removal
- 500 FDA/food-grade compliant boats per pack
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Colore | Nero |
| Monouso | Sì |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Rombo; A losanghe |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Navicella per pesata antistatica |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Analizzatore di umidità a microonde |
| Dimensioni (L x P x A) | 119 x 90 x 19 mm |
| Vedi altri risultati |