Learn More
BRAND™ Piastre per pesata antistatiche a losanga in polistirene
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
30 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Manufactured from high-impact polystyrene
- Antistatic surface prevents materials from sticking
- Light and flat design prevent interference while weighing
- Wall thickness is approximately 0.2mm
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Rombo; A losanghe |
| Tipo | Piastra per pesatura antistatica |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per la pesatura |
| Spessore | 0.2 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 119 x 90 x 19 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 119 mm |