Learn More
Fisherbrand™ Navicella per pesata standard quadrata nera in polistirene
Codice prodotto. 11513432 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
85 mL
280 mL
Tipo:
Navicella per pesata
Navicella per pesatura standard
Colore:
Bianco
Black
Natural
Nero
White
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 11513432
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Pesatura e travaso semplici dei campioni. La navicella per pesata standard di forma quadrata in polistirene Fisherbrand™ si piega facilmente ed è caratterizzata da una superficie liscia e angoli arrotondati, per travasi agevoli. Scegliere il formato e il colore più adatti alle proprie necessità. Monouso e di lunga durata.
Weigh and pour samples with ease. Fisherbrand™ Polystyrene Square-Shaped Standard Weighing Boat folds easily and features a smooth surface and round corners for easy pouring. Choose the size and color that works best for your needs. Disposable and durable.
  • Flexible boats feature smooth surfaces and rounded corners to provide accurate pour-outs with minimal sample loss
  • Select white, black or blue for best color contrast to ensure sample is completely removed
  • Boats are shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases
  • Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F)
  • Available in three sizes and two colors, in packs of 500
  • All are FDA/food-grade compliant
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 280 mL
Colore White
Monouso
Materiale Polistirene
Forma Quadrato
Sterilità Non-sterile
Tipo Navicella per pesata
Da utilizzare con (apparecchiatura) Analizzatore di umidità a microonde
Size Grande; 140 x 140 x 22 mm
Lunghezza (sistema metrico) 140 mm
Larghezza (sistema metrico) 140 mm
Altezza (sistema metrico) 22 mm