Learn More
Biochrom Disposable Polystyrene Cuvettes
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Polystyrene Disposable Cuvette
- 10 mm pathlength
- 2.5 mL working volume
- Fits standard spectrophotometer cell holders
- For use with Ultrospec 7000/8000/9000, Ultrospec 2100 Pro, Novaspec III/Plus, GeneQuant 1300/100
- Supplied in packs of 100
Specifica
Specifica
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Cell |
| Monouso | Single-use |
| Capacità (sistema metrico) | 1.5 mL |
| Materiale | Polystyrene |
| Quantità | 100 Pk. |
| Lunghezza del percorso | 10 mm |
| Wavelength Range | 325 to 1100 nm |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Spectrophotometer, Photometer |
| Vedi altri risultati |