Learn More
Sampling Systems™ Sessola per applicazioni farmaceutiche monouso in polistirene
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13255220 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
60 ml
125 mL
250 mL
500 ml
1000 ml
2.5 L
2500 ml
2500 ml
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 15
pezzi 25
pezzi 50
pezzi 85
Codice prodotto. 13255220
Marca: Sampling Systems™ 8045A30S
Edge
Realizzate in camera sterile classe 100,000 a garanzia di igiene. I cucchiai per applicazioni farmaceutiche monouso in polistirene Sampling Systems™ sono confezionati singolarmente e non richiedono onerose pulizie o convalide igieniche.
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged in ultra-strong packing with easy to open design
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • Large variety of different sizes available
  • Good Manufacturing Practice (GMP) to keep your hands out of the product as much as possible
  • Positioned the ergonomic handle high up on the scoop
  • No Cross Contamination
  • No Cleaning required
Specifica
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Colore White
Monouso Single-use
Product Type Disposable Scoop
Include Individually Bagged
Materiale Polystyrene