Learn More
Kartell™ Polystyrene Disposable Test Tubes
Codice prodotto. 11312904
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 11312904
Marca: Kartell™ 8830200
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Manufactured with polystyrene for superb clarity. Kartell™ Polystyrene Disposable Test Tubes are economical and durable.
  • Single use eliminates contamination from carry over or absorption
  • Excellent for sensitive batch work or low speed centrifugation
  • Color coded caps available separately
Specifica
Certificazione/Conformità CE IVD
Colore Clear
Descrizione 1000 x g
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Polystyrene
Monouso Single-use
Quantità 1 Each
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Product Type Test Tube