Learn More
Kartell™ Provette monouso in polistirene
Codice prodotto. p-8003213
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 ml
5 ml
10 ml
Lunghezza (sistema metrico):
55 mm
75 mm
105 mm
Forma del fondo:
Coagulometer
Conical
Round
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11352904
Marca: Kartell™ 8830800
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polistirene per garantire una trasparenza superiore. Le provette monouso in polistirene Kartell™ sono economiche e di lunga durata.
Manufactured with polystyrene for superb clarity. Kartell™ Polystyrene Disposable Test Tubes are economical and durable.
  • Single use eliminates contamination from carry over or absorption
  • Excellent for sensitive batch work or low speed centrifugation
  • Color coded caps available separately
Specifica
Certificazione/Conformità CE IVD
Colore Trasparente
Descrizione 1300 xG
Capacità (sistema metrico) 3 ml
Lunghezza (sistema metrico) 55 mm
Materiale Polistirene
Monouso
Quantità Confezione da 1000
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) 11.5 mm
Product Type Provette per analisi
Forma del fondo Coagulometer