Learn More
BRAND™ Polystyrene Feces Container with Blue Screw Cap
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 400
Descrizione
- Polystyrene construction
- Includes label
- Screw cap includes integraded scoop
- Lid provides grip for sample scoop
- CE-marked according to IVD-Directive 98/79 CE
- Non-sterile
Specifica
Specifica
| Graduated | No |
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Certificazione/Conformità | CE-marked according to IVD-Directive 98/79 CE. |
| Colore chiusura | Blue |
| Materiale chiusura | Polystyrene |
| Etichetta | Included |
| N. per confezione | 100/Pk. |