Learn More
Kartell™ Contenitori per le feci
Ideato per la raccolta e la consegna delle feci. Contenitori per campioni di feci Kartell™ in PS trasparente con tappo in PP.
Marca:  Kartell™ 0060000
Codice prodotto. 10255281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    134.98€ / pezzi 1000
    Risparmia 23.02€
    14% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Cucchiaio di piccole dimensioni per semplificare la manipolazione del campione, incorporato nel tappo
  • Con approvazione CE-IVD