Learn More
Cole-Parmer™ Pinze in polistirene
Codice prodotto. 12766278 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
123.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12766278
Marca: Cole-Parmer™ 0644320
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Pinzette ideali per una vasta gamma di applicazioni di laboratorio. Le pinzette in polistirene monouso Cole-Parmer™ sono dotate di impugnatura corrugata e di punte arrotondate zigrinate.
Transparent blue polystyrene forceps are sterile and individually wrapped. This product is not approved or intended for, and should not be used for medical, clinical, surgical or other patient oriented applications.
Specifica
Stile punta Zigrinato arrotondato
Materiale Polistirene
Lunghezza (sistema metrico) 123.8 mm
Product Type Pinzette
Quantità (N. per custodia) 100/conf.
Tipo Pinzette