Learn More
Fisherbrand™ Rack per provetta monopozzetto a pressione
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Tubes (29 mm), Tubes (5 mL)
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Prodotto disponibile con o senza copertura trasparente per proteggere i campioni dal rischio di contaminazione
- Maniglia con design ergonomico e profilo leggermente angolato
- La sessola rimane in posizione orizzontale e può essere appoggiata senza fuoriuscite di materiale
- Ideale per l'impiego con polveri, granuli e paste
- In confezione singola per esigenze monouso
- Sterilizzata con radiazioni gamma
- Disponibili in quattro formati
- Produzione, assemblaggio e confezionamento in camera sterile di classe 7 (10.000)
Specifica
Specifica
| Product Type | Supporto, per provette |
| Matrice | 1 x 1 |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Blu |
| Capacità | Tubes (29 mm), Tubes (5 mL) |
| Materiale | Polistirene |
| Posizioni | 1 |
| Forma | Round |
| Ripiani | None |
| Sovrapponibile | Yes, When Empty |
| Vedi altri risultati |