Learn More
Kartell™ Square Frigo Boxes
Codice prodotto. 10074510
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 L
32 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10074510
Marca: Kartell™ 0370500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Store and transport samples with a thermally isolated, non-toxic box. Kartell™ Square Frigo Boxes are completely food safe due to a polyurethane isolating jacket and high impact polystyrene composition.
  • Low temperature containers
  • Made of high impact thermoplastic material
  • Thermally isolated by means of a polyurethane isolating jacket
  • Non-toxic and therefore 100% foodsafe
Specifica
Altezza (sistema metrico) 350 mm
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm
Larghezza (sistema metrico) 400 mm
Dimensioni (L x P x A) 230 x 400 x 350 mm
Materiale Polystyrene
Tipo Frigo Box
Capacità (sistema metrico) 25 L