Learn More
Cole-Parmer™ Piastre per pesata esagonali in polistirene
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
50 mL
200 mL
350 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Translucent anti-static, polystyrene
- Resistant to most dilute acids, aqueous solutions and alcohol bases
- General purpose sample holders
- Unique hexagonal design for non-slip handling and pouring
- Disposable
- Biologically inert
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Monouso | Sì |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Esagonale |
| Tipo | Piastra per pesatura antistatica |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la pesatura, l'erogazione o il travaso di liquidi o solidi |
| Size | Medium |
| Profondità (sistema metrico) | 1.9 cm |
| Diametro (sistema imperiale) | 3 in. |
| Vedi altri risultati |