Learn More
Cole-Parmer™ Piastre per pesata esagonali in polistirene
Codice prodotto. 11827232 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
50 mL
200 mL
350 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 11827232
Marca: Cole-Parmer™ 0101814
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these weighing dishes with balances, microwave moisture analyzers and hundreds of other sample handling applications. Hexagonall Polystyrene Weighing Dishes are designed to flex for weighing, dispensing, or pouring liquids or solids. Flat bottom resists tipping.
  • Translucent anti-static, polystyrene
  • Resistant to most dilute acids, aqueous solutions and alcohol bases
  • General purpose sample holders
  • Unique hexagonal design for non-slip handling and pouring
  • Disposable
  • Biologically inert
Specifica
Forma del fondo Flat
Capacità (sistema metrico) 200 mL
Monouso
Materiale Polistirene
Forma Hexagonal
Tipo Antistatic Weighing Dish
Da utilizzare con (applicazione) For weighing, dispensing, or pouring liquids or solids
Size Large
Profondità (sistema metrico) 12.1 cm
Diametro (sistema imperiale) 4.75 in.
Diametro (sistema metrico) 2.2 cm