Learn More
Kappes Systeme™ Polystyrene Lid
Codice prodotto. 10695633
Encompass
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
160 x 105 x 75 mm
230 x 140 x 130 mm
290 x 140 x 130 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10695633
Marca: Kappes Systeme™ 6060.00.0357
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Specifica
Tipo Bin Lid
Materiale Polystyrene
Colore Transparent
Da utilizzare con RasterPlan Plastic Bin
Da utilizzare con (applicazione) Food Storage
Serie 5
Quantità 1/Pk.
Dimensioni (L x P x A) 290 x 140 x 130 mm
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Larghezza (sistema metrico) 140 mm
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.