Learn More
Kappes Systeme™ Polystyrene Lid
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
160 x 105 x 75 mm
230 x 140 x 130 mm
290 x 140 x 130 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Bin Lid |
| Materiale | Polystyrene |
| Colore | Transparent |
| Da utilizzare con | RasterPlan Plastic Bin |
| Da utilizzare con (applicazione) | Food Storage |
| Serie | 7 |
| Quantità | 1/Pk. |
| Dimensioni (L x P x A) | 160 x 105 x 75 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 160 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 105 mm |
| Vedi altri risultati |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.