Learn More
Fisherbrand™ Cuvette macro in polistirene per lunghezza d'onda visibili
Queste cuvette migliorano la costanza della temperatura dei campioni durante le misurazioni fotometriche. Macrocuvetta in polistirene Fisherbrand™ per lunghezze d'onda visibili caratterizzate da un'eccellente gamma di trasmissione ottica e da uno spessore sottile che agevola lo scambio termico.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.61000kg
Descrizione
- Variazioni molto ridotte dei valori di estinzione
- Eccellente gamma di trasmissione ottica
- Produzione in lotti ordinati per stampo
- Trasparenza pari al 90% circa tra 400 nm e 800 nm
Specifica
Macro cuvetta | |
4 mL | |
100/conf. | |
400 - 800 nm | |
12.5 mm |
Sì | |
Vetro, Polistirene | |
10 mm | |
45 mm |