Learn More
Corning™ Polystyrene Microplates
Codice prodotto. 10022551 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Total Volume (Metric) Well:
0.0128 mL
190 μL
360 μL
Trattamento superficiale:
Non trattata
Sulfhydryl
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 10022551
Marca: Corning™ 2510
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed for in vitro diagnostic assays
The Stripwell™ low volume microplates allow test kit manufacturers to reduce overall costs, with a reduction in the amount of reagents and antibody necessary to perform assays.
  • Designed with one-half the well area of a 'regular' 8 well strip, providing a much greater surface to volume ratio
  • Recommended working volume of 50μL to 125μL
  • Designed for in vitro diagnostic assays
  • Untreated surface is hydrophobic in nature
  • Color coded strips
  • Bar coding available on request
Maleimide surface covalently couples to sulfhydryl groups (via SH moieties) and are ideal for assays requiring site directed orientation of a particular biomolecule, especially antibodies. Minimal surface preparation is required. Individually packed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Strip Plate
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Colore Clear
Materiale Polystyrene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 75 to 200 μL
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Sulfhydryl
Total Volume (Metric) Well 360 μL
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
N. per custodia 50
N. per confezione 1 Pack
Quantità 50/Cs.
Colore pozzetto Clear