Learn More
Kartell™ Scatola per vetrini da microscopio in polistirene
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10162181
Click to view available options
Capacità vetrino:
25
50
100
Profondità (sistema metrico):
83 mm
97 mm
180 mm
Altezza (sistema metrico):
35 mm
38 mm
Larghezza (sistema metrico):
98 mm
230 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Codice prodotto. 10162181
Marca: Kartell™ 0027600
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In polistirene antiurto praticamente indistruttibile. Le scatole per vetrini da microscopio in polistirene Kartell™ sono progettate per la conservazione e classificazione meticolose di vetrini da laboratorio.
  • Slots are well spaced for easy handling of 76mm x 26mm slides
  • Slots are clearly numbered and can be cross referenced with corresponding index card
  • Lids are totally removable
  • Top and back clearly indicated
  • The 50 and 100 place boxes have locating lugs so boxes can be stacked
Specifica
Capacità vetrino 25
Colore Grigio
Compartimenti 25
Profondità (sistema metrico) 83 mm
Sostegni dispositivo 25 Slides
Altezza (sistema metrico) 38 mm
Include Lid and index card
Materiale Polistirene
Sovrapponibile Sovrapponibile
Larghezza (sistema metrico) 98 mm