Learn More
Sanplatec™ Polystyrene Mini Desiccator Cabinets
Codice prodotto. 11867152
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Smoke Transparent
Transparent
Include:
One level
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Include Dimensione della confezione
11867152 Transparent One level Pezzo
11877152 Smoke Transparent One level Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11867152 Fornitore Sanplatec™ N. del fornitore 0050
Spedizione stimata: 27-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Compact and light desiccator with silica gel. Stackable on desk.
  • Compact and light desiccator with silica gel. Stackable on desk.
Specifica
Colore Transparent
Stile dell'armadietto Front-loading
Materiale Polystyrene
Product Type Desiccator
Door Style Front Open
Include One level
Dimensioni interne (L x P x A) 190 x 175 x 110 mm