Learn More
VITLAB™ Pipette non sterili in polistirene
Codice prodotto. 16503592
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
16503592 1 mL pezzi 200
16523592 2 mL pezzi 200
16543592 5 mL pezzi 100
16563592 10 ml pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16503592 Fornitore VITLAB™ N. del fornitore 160119
In stock
Specifica
Materiale Polystyrene
Sterilità Non-sterile
Graduato
Graduazioni 0.01 mL
Quantità 10 Pack
Colore Transparent
Volume (sistema metrico) 1 mL
Lunghezza (sistema metrico) 272 mm
Tipo Pipetta