Learn More
VITLAB™ Pipette non sterili in polistirene
Specifica
Specifica
| Materiale | Polistirene |
| Graduato | Sì |
| Graduazioni | 0.10 ml |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Colore | Trasparente |
| Volume (sistema metrico) | 10 ml |
| Tipo | Pipetta |