Learn More
Brand™ Polystyrene Petri Dish with Lid
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
55 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1620
Descrizione
- Manufactured from polystyrene
- Without vent
- Pack of 1620, 108 bags of 15
Specifica
Specifica
| Colore | Transparent |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| N. per confezione | 1620 |
| Imballaggio | 108 bags of 15 |
| Altezza (sistema metrico) | 16 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 55 mm |