Learn More
Greiner Bio-One Piastre Petri in polistirene
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
60 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 560
Descrizione
- Heat resistant up to 60°C
- Available in vented and non-vented
- Choose from standard round design, square-profile dish, special models and contact dishes/OneWell Plate™ models
- Easy stacking
- Crystal polystyrene for optimal analysis by microscopy
Specifica
Specifica
| Tipo di chiusura | Stackable |
| Monouso | Sì |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Sterilità | Sterile |
| Quantità | 560/conf. |
| Sfiato | Sì |
| Altezza (sistema metrico) | 15 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 60 mm |