Learn More
Fisherbrand™ Piastra Petri in polistirene sterile Sterilin™
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
55 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1620
Descrizione
- Compatible with robotic systems
- Excellent optical quality
- FDA-approved virgin polystyrene
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Classe 7 ISO14644 |
| Materiale | Polistirene |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo | Piastra di Petri |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso quando lo spazio per terreni o incubatore è poco |
| Imballaggio | Triple bagged |
| Quantità | 1620 cassa |
| Sfiato | Triple Vented |
| Altezza (sistema metrico) | 12 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 55 mm |