Learn More
Greiner Bio-One Polystyrene Petri Dishes
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
94 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 480
Descrizione
- Heat resistant up to 60°C
- Available in vented and non-vented
- Choose from standard round design, square-profile dish, special models and contact dishes/OneWell Plate™ models
- Easy stacking
- Crystal polystyrene for optimal analysis by microscopy
Specifica
Specifica
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Sterilità | Sterile |
| Conteggio pozzetti | 2 |
| Quantità | 480 Pack |
| Sfiato | Yes |
| Altezza (sistema metrico) | 15 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 94 mm |