Learn More
Greiner Bio-One Piastre Petri in polistirene
Codice prodotto. p-8000232
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
35 x 10 mm
60 x 15 mm
90 x 15 mm
94 x 15 mm
94 x 16 mm
100 x 20 mm
120 x 17 mm
145 x 20 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Sfiato:
No
Yes
Quantità:
120/conf.
240/conf.
360/conf.
420/conf.
480 Pack
480/conf.
560/conf.
600/conf.
740/conf.
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 240
pezzi 360
pezzi 420
pezzi 480
pezzi 560
pezzi 600
pezzi 740
Codice prodotto. 10470613
Marca: Greiner Bio-One 632180
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polistirene altamente trasparente per le sue proprietà termoresistenti che consentono l'utilizzo con agar caldo. Le piastre Petri Greiner BioOne™ in polistirolo sono disponibili in un'ampia varietà di formati e dimensioni per soddisfare molteplici esigenze di ricerca.
  • Heat resistant up to 60°C
  • Available in vented and non-vented
  • Choose from standard round design, square-profile dish, special models and contact dishes/OneWell Plate™ models
  • Easy stacking
  • Crystal polystyrene for optimal analysis by microscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Non-sterile
Quantità 480/conf.
Sfiato No
Dimensions (Dia. x H) 94 x 16 mm
Altezza (sistema metrico) 16 mm
Diametro (sistema metrico) 94 mm