Learn More
Multiroir™ Vassoi rettangolari in polistirene
Codice prodotto. 11708371
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
34 mm (Inner), 37 mm (Outer)
40 mm (Inner), 42 mm (Outer)
42 mm
Colore:
Bianco
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11708371
Marca: Multiroir™ 39104
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Organizzate il vostro spazio di lavoro con questi vassoi a lunga durata. I vassoi rettangolari in polistirene Multiroir™ sono ampiamente utilizzati in laboratorio e sono disponibili in un'ampia scelta di colori e stili.
  • Multi-purpose
  • Polystyrene
  • Rectangular
Specifica
Colore Verde
Altezza (sistema metrico) 34 mm (Inner), 37 mm (Outer)
Lunghezza (sistema metrico) 175 mm (Inner), 205 mm (Outer)
Materiale Polistirene
Tipo Vassoio
Larghezza (sistema metrico) 100 mm (Inner), 130 mm (Outer)
N. per confezione Confezione da 1
Forma Forma rettangolare