Learn More
Multiroir™ Vassoi rettangolari in polistirene
Codice prodotto. 11718371
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
34 mm (Inner), 37 mm (Outer)
40 mm (Inner), 42 mm (Outer)
42 mm
Colore:
Bianco
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11718371
Marca: Multiroir™ 39201
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Organizzate il vostro spazio di lavoro con questi vassoi a lunga durata. I vassoi rettangolari in polistirene Multiroir™ sono ampiamente utilizzati in laboratorio e sono disponibili in un'ampia scelta di colori e stili.
  • Multi-purpose
  • Polystyrene
  • Rectangular
Specifica
Colore Bianco
Altezza (sistema metrico) 42 mm
Lunghezza (sistema metrico) 260 mm
Materiale Polistirene
Tipo Vassoio
Larghezza (sistema metrico) 196 mm
N. per confezione Confezione da 1