Learn More
Multiroir™ Vassoi rettangolari in polistirene
Codice prodotto. 11738371
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
34 mm (Inner), 37 mm (Outer)
40 mm (Inner), 42 mm (Outer)
42 mm
Colore:
Bianco
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11738371
Marca: Multiroir™ 39203
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Organizzate il vostro spazio di lavoro con questi vassoi a lunga durata. I vassoi rettangolari in polistirene Multiroir™ sono ampiamente utilizzati in laboratorio e sono disponibili in un'ampia scelta di colori e stili.
  • Multi-purpose
  • Polystyrene
  • Rectangular
Specifica
Colore Giallo
Altezza (sistema metrico) 40 mm (Inner), 42 mm (Outer)
Lunghezza (sistema metrico) 210 mm (Inner), 260 mm (Outer)
Materiale Polistirene
Tipo Vassoio
Larghezza (sistema metrico) 150 mm (Inner), 196 mm (Outer)
N. per confezione 10 pezzi
Forma Forma rettangolare