Learn More
Fisherbrand™ Cuvette semi micro in polistirene per lunghezza d'onda visibili e UV
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.6 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Tipo | Cuvetta semi-micro |
| Monouso | Reusable |
| Capacità (sistema metrico) | 1.6 mL |
| Materiale | Plastica |
| Quantità | 100/conf. |
| Wavelength Range | 220 - 900 nm |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 12.5 mm |