Learn More
Fisherbrand™ Cuvette semi macro in polistirene per lunghezza d'onda visibili
Codice prodotto. 11847832 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.6 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11847832
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Queste cuvette migliorano la costanza della temperatura dei campioni durante le misurazioni fotometriche. Cuvette semi-micro in polistirene Fisherbrand™ per lunghezze d'onda visibili caratterizzate da un'eccellente gamma di trasmissione ottica e da uno spessore sottile che agevola lo scambio termico.
Cuvette semi-micro monouso in polistirene.
  • Capacità 1.6 ml
  • Trasparenza pari al 90% circa tra 400 nm e 800 nm
  • Gamma da 336 nm a 850 nm
  • Cammino ottico 10 mm
  • Dimensioni 12. 5 mm x 45 mm
Specifica
Tipo Cuvetta semi-micro
Monouso
Capacità (sistema metrico) 1.6 mL
Materiale Polistirene
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range 400 - 800 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm