Learn More
Ratiolab™ Polystyrene Serological Pipets
Codice prodotto. 10150843
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 10150843
Marca: Ratiolab™ 3110011
Solo null disponibili
Specifica
Materiale Glass Polystyrene
Sterilità Sterile
Graduato
Graduazioni 0.1 mL
Graduazioni negative 3 mL
Quantità 200/Pk.
Tipo di imballaggio Plastic/Paper
Colore Clear
Volume (sistema metrico) 10 mL
Lunghezza (sistema metrico) 295 mm
Tipo Pipetta sierologica