Learn More
BRAND™ Polystyrene Slide Boxes
Codice prodotto. 10222291 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità vetrino:
25
50
100
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10222291
Marca: BRAND™ 476000
Polystyrene construction. Protects microscope slides from breakage.
  • Polystyrene construction
  • For use with microscope slides
  • Dimensions: 76 x 26mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Slide Storage Box
Capacità vetrino 100
Sostegni dispositivo 100 Slides
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Materiale Polystyrene
Forma Rectangular
Larghezza (sistema metrico) 26 mm