Learn More
BRAND™ Polystyrene Slide Boxes
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità vetrino:
25
50
100
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Polystyrene construction
- For use with microscope slides
- Dimensions: 76 x 26mm
Specifica
Specifica
| Capacità vetrino | 25 |
| Sostegni dispositivo | 25 Slides |
| Lunghezza (sistema metrico) | 76 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Larghezza (sistema metrico) | 26 mm |