Learn More
Cole-Parmer™ Piastre per pesata quadrate in polistirene
Codice prodotto. p-8000855 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 11867172
Marca: Cole-Parmer™ 0101717
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Utilizzare queste navicelle per pesata con bilance, analizzatori di umidità a microonde e centinaia di altre applicazioni per la manipolazione dei campioni. Navicelle per pesata in polistirene quadrate e flessibili per facilitare il versamento. Resistenza al capovolgimento grazie al fondo piatto. Forma ergonomica, che consente di maneggiarle senza pericolo che scivolino.
Use these weighing dishes with balances, microwave moisture analyzers and hundreds of other sample handling applications. Square Polystyrene Weighing Dishes are designed to flex for easy pouring. Flat bottom resists tipping. Contoured sides permit no-slip handling.
  • Rubberized anti-static, polystyrene
  • Withstand temperatures up to 180°F
  • Resistant to most dilute acids, aqueous solutions, and alcohol bases
  • General purpose sample holders
  • Rounded corners simplify transfer of powdered or granular samples
  • White Translucent Color Dishes - for traditional applications
  • Blue Translucent Color Dishes - contrasts for white powders and solids, increases sample
  • Disposable
  • Biologically inert
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Colore Blue
Monouso
Materiale Polistirene
Forma Quadrato
Tipo Navicella per pesata
Da utilizzare con (applicazione) Per un travaso in totale semplicità. Biologicamente inerte; resistente ad acidi diluiti, soluzioni acquose, alcoli, basi
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per l'uso con bilance, analizzatori di umidità a microonde, centinaia di altre applicazioni per la manipolazione dei campioni
Size Medium
Lunghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 84 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema metrico) 84 mm
Altezza (sistema metrico) 19 mm
Profondità (sistema metrico) 19 mm