Learn More
Greiner Bio-One Coperchio standard in polistirene senza anelli anticondensa
Click to view available options
Plate Compatibility:
384-well Standard Microplate
96-well Microplate, Non TC-treated
High-format Low-profile Microplates, 384-well LoBase Small Volume or 1536-well Microplate
Particolarmente consigliato per micropiastre standard da 384 pozzetti
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Formato:
High profile
Low profile
Profilo coperchio basso
Ultra low profile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-Pyrogenic
- High lid profile; height: 9 mm
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Polistirene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Include | Piastre pozzetto a camino a 96 pozzetti |
| Anelli di condensazione | No |
| N. per confezione | 200 |
| Formato | Profilo coperchio basso |
| Product Type | Coperchio standard |
| Plate Compatibility | Particolarmente consigliato per micropiastre standard da 384 pozzetti |