Learn More
Polystyrene standard, M.W. 50,000, Mw/Mn 1.07
Codice prodotto. 15421747
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 15421747
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041931.03
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 9003-53-6 | (C8H8)n | 104.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Polystyrene standard
Nota nome M.W. 50,000, Mw/Mn 1.06
CAS 9003-53-6
Forma fisica Powder
Formula molecolare (C8H8)n
Numero MDL MFCD00084450
Sinonimo ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
Quantità 1 g
InChI Key PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name stirene
Molecular Weight (g/mol) 104.15
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452