Learn More
Fisherbrand™ Polystyrene Storage Bottles
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7113063 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
Codice prodotto. 15903317
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Tappo a vite sterile per flacone confezionato singolarmente
Reduce the risk of cross contamination with sterile, disposable polystyrene media bottles. Use with Bottle-Top Filters or as replacement/extra receptacles for Filter Units. Excellent as single-use storage containers.
  • Rounded with molded in hand grips
  • Polystyrene
  • Molded in graduations
  • Sterile
Certifications
Prodotto apirogeno in base allo standard USP, non citotossico da lotto a lotto, sterilizzazione da lotto a lotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Rounded with molded in hand grips
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Tipo Receiver Flask
Volume (sistema metrico) 150 mL
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.