Learn More
Azpack™ Scatole per stoccaggio in polistirene
Codice prodotto. 12318288
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
79 mm
Altezza (sistema metrico):
22 mm
29 mm
Include:
Coperchio a pressione
Coperchio con cerniera a sfera
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 36
Codice prodotto. 12318288
Marca: Azpack™ 12318288
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
View contents easily with crystal clear construction. Azpack™ Polystyrene Storage Boxes keep laboratory tools and materials organized.
  • Clear polystyrene construction
  • Push-fit, hinged or loose lid included
Specifica
Tipo di chiusura Push-fit Lid
Colore Trasparente
Materiale Polistirene
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (applicazione) Per conservazione
Include Coperchio a pressione
Product Type Scatola per conservazione
Quantità 36 conf.
Lunghezza (sistema metrico) 79 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 77 mm
Larghezza (sistema metrico) 79 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 75 - 77 mm
Altezza (sistema metrico) 22 mm
Altezza (sistema metrico) interno 19 mm