Learn More
Azpack™ Scatole per stoccaggio in polistirene
Codice prodotto. 12398278
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
79 mm
Altezza (sistema metrico):
22 mm
29 mm
Include:
Coperchio a pressione
Coperchio con cerniera a sfera
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 36
Codice prodotto. 12398278
Marca: Azpack™ 12398278
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
View contents easily with crystal clear construction. Azpack™ Polystyrene Storage Boxes keep laboratory tools and materials organized.
  • Clear polystyrene construction
  • Push-fit, hinged or loose lid included
Specifica
Tipo di chiusura Hinged Lid
Colore Trasparente
Materiale Polistirene
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (applicazione) Per conservazione
Include Coperchio con cerniera a sfera
Product Type Scatola di conservazione
Quantità 24 conf.
Lunghezza (sistema metrico) 79 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 73 mm
Larghezza (sistema metrico) 79 mm
Larghezza (sistema metrico) interno Da 72 a 73 mm
Altezza (sistema metrico) 29 mm
Altezza (sistema metrico) interno 26 mm