Learn More
Azpack™ Scatole per stoccaggio in polistirene
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
79 mm
Altezza (sistema metrico):
22 mm
29 mm
Include:
Coperchio a pressione
Coperchio con cerniera a sfera
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 36
Descrizione
- Clear polystyrene construction
- Push-fit, hinged or loose lid included
Specifica
Specifica
| Tipo di chiusura | Hinged Lid |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Rettangolare |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per conservazione |
| Include | Coperchio con cerniera a sfera |
| Product Type | Scatola di conservazione |
| Quantità | 24 conf. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 79 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) interno | 73 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion