Learn More
Semadeni™ Pinzette in polistirene
Codice prodotto. 11797192
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
125 mm
Stile:
Bulk packed
Individually wrapped
Dimensione della confezione:
pezzi 100
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11797192
Marca: Semadeni™ 1647
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Pinzette per uso generico adatte a numerose applicazioni di laboratorio. Le pinzette in polistirene Semadeni™ sono dotate di impugnatura corrugata e di punte arrotondate zigrinate.
  • Transparent polystyrene (PS) general-purpose tweezers
Specifica
Stile punta Dritto, rotondo
Materiale Polistirene
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Product Type Pinzette
Quantità (N. per custodia) 100/conf.
Tipo Pinzette
Stile Bulk packed