Learn More
Semadeni™ Pinzette in polistirene
Codice prodotto. 11840090
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
125 mm
Stile:
Bulk packed
Individually wrapped
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11840090
missing translation for 'mfr': Semadeni™ 161
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Pinzette per uso generico adatte a numerose applicazioni di laboratorio. Le pinzette in polistirene Semadeni™ sono dotate di impugnatura corrugata e di punte arrotondate zigrinate.
  • Transparent polystyrene (PS) general-purpose tweezers
Tekniske data
Stile punta Dritto, rotondo
Materiale Polistirene
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Product Type Pinzette
Quantità (N. per custodia) 100/conf.
Tipo Pinzette
Stile Individually wrapped
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.