Learn More
Greiner Bio-One Polystyrene Vented Petri Dishes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10204092
Click to view available options
Sterilità:
Sterile
Diametro (sistema metrico):
35 mm
60 mm
Altezza (sistema metrico):
10 mm
15 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 600
pezzi 740
Codice prodotto. 10204092
Marca: Greiner Bio-One 627161
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Used for easy stacking. Greiner Bio-One Polystyrene Vented Petri Dishes is designed for improved gas exchange.
  • Vented for improved gas exchange
  • Manufactured from crystal polystyrene for optimal analysis by microscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Area di coltura 8.5 cm2
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Sterile
Tipo Piastra di Petri
N. per custodia 740
Sfiato Yes
Dimensions (Dia. x H) 35 x 10 mm
Altezza (sistema metrico) 10 mm
Diametro (sistema metrico) 35 mm
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures, unless otherwise indicated.