Learn More
Greiner Bio-One Polystyrene Vented Petri Dishes
Click to view available options
Sterilità:
Sterile
Diametro (sistema metrico):
35 mm
60 mm
Altezza (sistema metrico):
10 mm
15 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 600
pezzi 740
Descrizione
- Vented for improved gas exchange
- Manufactured from crystal polystyrene for optimal analysis by microscopy
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo | Piastra di Petri |
| N. per custodia | 600 |
| Sfiato | Yes |
| Dimensions (Dia. x H) | 60 x 15 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 15 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 60 mm |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures, unless otherwise indicated.