Learn More
Buerkle™ Polystyrene Volumetric Spoons
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
1 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Polystyrene, blue
- Round shape, easy emptying
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 0.5 mL |
| Colore | Blue |
| Product Type | Volumetric Spoon |
| Materiale | Polystyrene |