Learn More
Cole-Parmer™ Polysulfone All-Plastic Quick-Disconnect Sealing Cap
Click to view available options
Da utilizzare con:
Fits 0.37 in. Tubing I.D.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Materiale | Polisolfone |
| Da utilizzare con | Fits 0.37 in. Tubing I.D. |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Quantità confezione | 5 Pack |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 148°C |
| Product Type | Quick-Disconnect Sealing Cap |