Learn More
Masterflex™ Polysulfone Flowmeters for Water
Codice prodotto. p-8004574
Click to view available options
Portata flusso d'acqua:
12 to 115 LPM
15 to 155 LPM
3 to 38 LPM
7.5 to 75 LPM
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11769918
Marca: Masterflex™ 3247202
Solo null disponibili
Specifica
Tipo Variable Area Flowmeter
Accuracy ±3% (Full Scale)
Float Material Stainless Steel (316)
Valori nominali pressione 150 psig
Collegamenti 1 in. NPT (F)
Da utilizzare con (applicazione) Standard, high-capacity, or ultrapure in-line flow meters
Altezza (sistema metrico) 370 mm
Temperatura (sistema metrico) 100°C
Portata flusso d'acqua 12 to 115 LPM