Learn More
Polysulfone Resin, Pellets
Codice prodotto. 10635812 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
250g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10635812 5 g Glass Bottle 5g
10275610 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10635812 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 178910050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 25135-51-7 | (C27H22O4S)n | NaN g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25135-51-7
Formula molecolare (C27H22O4S)n
Molecular Weight (g/mol) NaN
Numero MDL MFCD00134387
InChI Key ZUZZUJNBGCVPLQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16211415
SMILES CC(C)(C1=CC=C(O-*)C=C1)C1=CC=C(OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)C2=CC=C(-*)C=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Polysulfone resin
Colore Amber to Beige
Nota nome approx. M.W. 60,000
Forma fisica Pellets
Densità 1.2400g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Quantità 5 g
IUPAC Name 4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol;4-(4-hydroxyphenyl)sulfonylphenol
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 1% max.
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.633
Gravità specifica 1.24